Learn More
Esculape Laboratoire™ Flacone per lavaggio oculare portatile
Use Esculape™ Eyewash Bottles for First Aid has a carrying case with a belt loop for portabilitiy.
27.75€ - 377.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Portable Eyewash |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Product Type | Eyewash Bottle |
Codice del prodotto | Marca | Composizione | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Composizione | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11769102
|
Esculape Laboratoire™
8205250 |
Soluzione isotonica sterile | 200 ml | Tappo ergonomico, valigetta verde per il trasporto e lo stoccaggio in totale sicurezza |
51.09€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13588320
|
Esculape Laboratoire™
8205261 |
Soluzione oftalmica sterile | 500 ml | Tappo ergonomico |
27.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11749522
|
Esculape Laboratoire™
8205259 |
Soluzione oftalmica sterile | 500 ml | Tappo ergonomico |
377.00€
pezzi 12 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11962875
|
Esculape Laboratoire™
8205251 |
Soluzione isotonica sterile | 200 ml | Tappo ergonomico, valigetta verde per lo stoccaggio in totale sicurezza, asola per cintura con valigetta per il trasporto |
28.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11759522
|
Esculape Laboratoire™
8205260 |
Sterile Ophthalmic Solution | 500 ml | 200 mL Blue Neutral pH Solution, 50 0mL Bottle Green Sterile Ophthalmic Solution |
154.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11997625
|
Esculape Laboratoire™
8205255 |
Sterile Ophthalmic Solution | 200 mL | – |
28.80€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11891553
|
Esculape Laboratoire™
8205255X10 |
Sterile Ophthalmic Solution | 200 mL | – |
275.60€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Storage case
- Contain sterile isotonic solution
- Ergonomic
Specifica
Portable Eyewash | |
Sterile | |
Eyewash Bottle |