Learn More
OHAUS™ Portable Precision Balance
Bilance portatili multiuso adatte per le attività di pesatura quotidiane
314.00€ - 359.00€
Specifica
Tipo di collegamento | RS232, USB, or Ethernet (available as accessories) |
---|---|
Descrizione | Menu and calibration lock switch, mechanical and software overload/underload protection, stability indicator, low battery indicator, auto shut-off, user-selectable print options, user-selectable communication settings |
Tipo di display | Backlit LCD |
Da utilizzare con (applicazione) | Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing |
Materiale | ABS housing, stainless steel pan, transportation lock, slip-resistant and adjustable feet, leveling bubble |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17217840
|
OHAUS™
30615581 |
120 g | 230 x 204 x 104 mm |
314.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17227840
|
OHAUS™
30615582 |
220 g | 230 x 204 x 104 mm |
338.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17237840
|
OHAUS™
30615583 |
320 g | 230 x 204 x 104 mm |
359.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17247840
|
OHAUS™
30615584 |
1,200 g | 230 x 204 x 70 mm |
331.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17257840
|
OHAUS™
30615585 |
2,200 g | 230 x 204 x 70 mm |
346.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17267840
|
OHAUS™
30615586 |
3,200 g | 230 x 204 x 70 mm |
359.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17277840
|
OHAUS™
30615587 |
10,200 g | 250 x 240 x 74 mm |
314.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- La bilancia Navigator offre applicazioni di pesatura essenziali a un prezzo competitivo.
- La tecnologia di pesatura avanzata consente la stabilizzazione in un secondo per risultati di pesatura rapidi ed esatti, migliorando l'efficienza dell'operatore, la produttività e il rendimento.
- Il sistema di protezione dai sovraccarichi, in grado di sopportare carichi fino a quattro volte superiori rispetto alla portata nominale, protegge la bilancia.
Specifica
RS232, USB, or Ethernet (available as accessories) | |
Backlit LCD | |
ABS housing, stainless steel pan, transportation lock, slip-resistant and adjustable feet, leveling bubble |
Menu and calibration lock switch, mechanical and software overload/underload protection, stability indicator, low battery indicator, auto shut-off, user-selectable print options, user-selectable communication settings | |
Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing | |
Portable Balances |