Learn More
Lovibond™ Potassium Hydroxide Solution
Marca: Lovibond™ 2418634
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1310-58-3 Peso : 0.08700kg Transport : UN number : 1814 Chem class : 8 Pack group : II
Descrizione
Product Type: Potassium Hydroxide Solution
Specifica
Potassium Hydroxide Solution 45% | |
BOD |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide