Learn More
Potassium phosphate monobasic, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™
78.75 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium phosphate monobasic |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | KH2PO4 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 136.09g/mol |
Percent Purity | 99.5 to 100.5% |
Grado | ACS/puriss. p.a. |
Densità | 2.338g/mL at 25°C |