Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Powder Flask with Conical Ground Joint
88.19€ - 170.66€
Specifica
Materiale | Duran Glass |
---|---|
Tipo | Powder Flask |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotary Evaporators |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10090301
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03043037 |
100 mL |
88.19€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11816074
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03043073 |
2000 mL |
170.66€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11806104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03043070 |
1000 mL |
121.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10204531
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03043049 |
250 mL |
101.76€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11826204
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03043058 |
500 mL |
101.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Duran Glass | |
Powder Flask | |
Rotary Evaporators |