Learn More
Fisherbrand™ Precision Balances
Featuring RS232 connectivity for easy communication, a backlit display and a simple interface for uncomplicated operation, these balances are perfectly designed for your workplace.
960.00€ - 1480.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | GLP with optional printer compliance |
---|---|
Tipo di collegamento | RS232 |
Tipo di display | Backlit LCD |
Include | AC adapter |
Warranty | 2 Years |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Calibrazione | Modello | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Calibrazione | Modello | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15947500
|
Fisherbrand™
|
220 g | Internal | FPRS223 | 317 x 201 x 303 mm |
990.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15937500
|
Fisherbrand™
|
220 g | External | FPRS223/E | 317 x 201 x 303 mm |
1480.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15967500
|
Fisherbrand™
|
420 g | Internal | FPRS423 | 317 x 201 x 303 mm |
1045.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15957500
|
Fisherbrand™
|
420 g | External | FPRS423/E | 317 x 201 x 303 mm |
1000.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15987500
|
Fisherbrand™
|
820 g | Internal | FPRS822 | 317 x 201 x 93 mm |
960.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15977500
|
Fisherbrand™
|
820 g | External | FPRS822/E | 317 x 201 x 93 mm |
1065.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15907510
|
Fisherbrand™
|
2200 g | Internal | FPRS2202 | 317 x 201 x 93 mm |
995.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15997500
|
Fisherbrand™
|
2200 g | External | FPRS2202/E | 317 x 201 x 93 mm |
970.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15947510
|
Fisherbrand™
|
4200 g | Internal | FPRS4201 | 317 x 201 x 93 mm |
965.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15937510
|
Fisherbrand™
|
4200 g | External | FPRS4201/E | 317 x 201 x 93 mm |
1105.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15927510
|
Fisherbrand™
|
4200 g | Internal | FPRS4202 | 317 x 201 x 93 mm |
1095.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15917510
|
Fisherbrand™
|
4200 g | External | FPRS4202/E | 317 x 201 x 93 mm |
1000.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15957510
|
Fisherbrand™
|
6200 g | External | FPRS6201/E | 317 x 201 x 93 mm |
975.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- Standard RS-232 connectivity for easy data transfer
- Stainless steel platform
- Two adjustable feet that allow user to level the balance
- Up-front level indicator - no need to look in back of balance during leveling process
- Smart design and durable construction - small footprint which saves on benchtop space while providing a large weighing surface
- Large, bright backlit display allows for easy viewing of results
- Four mechanical keys enable easy operation of basic application modes
- Weighing modes include weighing, parts counting and percent weighing
- Includes AC adapter
- Certifications: FCC, CE
- Two year warranty
Specifica
GLP with optional printer compliance | |
Backlit LCD | |
2 Years | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA | |
50/60 Hz |
RS232 | |
AC adapter | |
Weighing, Parts Counting, Percent Weighing | |
0.5 A |