Learn More
Thermo Scientific™ Bagni per usi generici Precision™
I bagni per uso generico si prestano ad una vasta gamma di applicazioni. Sono ideati per mantenere la temperatura compresa tra quella ambiente e 100 °C. La gamma dei bagni ad elevate prestazioni va da 2 l a 28 l.
760.00€ - 1840.00€
Specifica
Materiale camera | Stainless Steel |
---|---|
Tipo di unità di controllo | Digital |
Certificazione/Conformità | UL, CE |
Display | Monochrome LCD |
Materiale | Epoxy Powder-coated Steel |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Descrizione | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Descrizione | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15395837
|
Thermo Scientific™
TSGP02 |
Precision GP 02 | 2L General Purpose Water Bath | 2 l (0.5 galloni) |
810.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15375857
|
Thermo Scientific™
TSGP2S |
Precision GP 2S | 2L Shallow General Purpose Water Bath | 2 l (0.5 galloni) |
760.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15385857
|
Thermo Scientific™
TSGP05 |
GP 05 di precisione | Bagni ad acqua per usi generici da 5 l | 5 l (1.3 galloni) |
897.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15395857
|
Thermo Scientific™
TSGP10 |
Precision GP 10 | 10L General Purpose Water Bath | 10 L |
1080.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15305867
|
Thermo Scientific™
TSGP20 |
Precision GP 20 | Bagno per usi generici da 20 l | 20 l (5.3 galloni) |
1230.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15315867
|
Thermo Scientific™
TSGP28 |
Precision GP 28 | 28L General Purpose Water Bath | 28 l (7.4 galloni) |
1370.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15325867
|
Thermo Scientific™
TSGP15D |
Precision GP 15D | 5L & 10L Dual General Purpose Water Bath | 15 l (4.0 galloni) |
1840.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
I bagni per uso generico Thermo Scientific™ Precision™si prestano ad una vasta gamma di applicazioni. Sono ideati per mantenere la temperatura dell'acqua compresa tra quella ambiente e 100°° C. La gamma dei bagni a elevate prestazioni va da 2 l a 28 l, inclusi i modelli shallow. Includono un circuito di sicurezza anti-surriscaldamento, progettato per impedire fughe termiche, e nuovi timer di accensione/spegnimento automatico per ottimizzare la pianificazione delle operazioni. Ottima resistenza alla corrosione e agli agenti chimici, grazie al rivestimento esterno in polvere epossidica. L'interno della camera è in acciaio inossidabile, di facile pulizia.
- L'ingombro ridotto rispetto ai modelli precedenti consente di liberare spazio prezioso sul banco
- Il controllo avanzato del microprocessore è stato progettato per ampliare le funzionalità del dispositivo
- Gli allarmi acustici proteggono il lavoro svolto
- Possibilità di salvare le impostazioni più comuni con quattro preimpostazioni di temperatura
- Display grafico a icone di facile utilizzo e controllo
- Il design ottimizzato delle cerniere supporta la configurazione a coperchio aperto e ne agevola la rimozione
- Il sistema di protezione dall'esaurimento dei liquidi impedisce il surriscaldamento e il danneggiamento del bagno
- Funzionamento semplificato con sistema di scarico a scollegamento rapido sui modelli 10, 20 e 28 l e sui modelli doppi
- La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifica
Stainless Steel | |
UL, CE | |
Epoxy Powder-coated Steel | |
±0.1°C | |
120/230 V 50/60 Hz |
Digital | |
Monochrome LCD | |
4 | |
±0.2°C |