Learn More
Buerkle™ Spruzzatori in LDPE senza pressione con pompa a mano di lunga durata
6.24 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
7.14 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
7.14 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Altezza (sistema metrico):
220 mm
240 mm
295 mm
ID collo (sistema metrico):
17.5 mm
18 mm
Descrizione
- Media-contacting parts PP, PE, and stainless steel
- Bottle made of LDPE
- Nozzle diameter 0.6mm
- Spray volume per stroke: 1.2ml ±0.1
- Adjustable spray jet
- Temperature max. 30°C
- The functioning of individual sprayers is tested during manufacture
Specifica
Tipo di chiusura | Tappo a spruzzo |
Altezza (sistema metrico) | 240 mm |
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Da utilizzare con (applicazione) | Industria, laboratori, produzione, svago, attività domestiche e adatto per pesticidi agricoli e detergenti |
Include | Valvola di sfiato brevettata, pompa a mano a lunga durata |
Materiale | LDPE |
ID collo (sistema metrico) | 18 mm |
Temperature Range (Metric) | 30°C |
Forma | Rotondo |