Learn More
Thermo Scientific™ Cartucce e filtri di pretrattamento
Scegli uno di questi filtri e cartucce di pretrattamento Thermo Scientific™ quando la qualità dell'acqua di alimentazione non corrisponde ai requisiti per il sistema di purificazione dell'acqua nel punto di utilizzo.
Marca: Thermo Scientific™ 09.4000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.71600kg
Descrizione
Utilizzare i filtri e cartucce di pretrattamento Thermo Scientific™ quando la qualità dell'acqua di alimentazione non corrisponde ai requisiti per il sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific™ Barnstead™.
Use pretreatment when your feed water quality doesn't match the requirements for your system.Specifica
Sistema di pretrattamento a doppia cartuccia (con filtro da 5 µm con cartuccia al carbone e cartuccia di stabilizzazione della durezza) | |
LabTower TII, Pacific RO, Pacific TII | |
Cartuccia di pretrattamento |