Learn More
Velp Scientifica™ Product Manual
Velp Scientifica™ Product Manual are for use with a wide range of products.
232.00€ - 378.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15309584
|
Velp Scientifica™
A00000192 |
NDA 701 e 702 |
378.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15309624
|
Velp Scientifica™
A00000250 |
COEX |
242.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15389614
|
Velp Scientifica™
A00000248 |
CSF6 |
242.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15399614
|
Velp Scientifica™
A00000249 |
GDE |
242.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15319624
|
Velp Scientifica™
A00000251 |
HU6 |
242.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15359554
|
Velp Scientifica™
A00000073 |
Estrattori a solventi SER 148 |
305.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15369554
|
Velp Scientifica™
A00000074 |
Estrattori di fibra grezza FIWE |
242.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11765654
|
Velp Scientifica™
A00000186 |
Serie DKL |
242.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15349614
|
Velp Scientifica™
A00000242 |
OXITEST |
378.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15339624
|
Velp Scientifica™
A00000253 |
JP |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15329624
|
Velp Scientifica™
A00000252 |
SMS |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Inlcudes one manual for the desiered product
- For use with a wide range of Velp Scientifica™ products
Specifica
Manuals | |
1/Ea. |