Learn More
Ansell Profile 3000 Nitrile Examination Gloves
274.74 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
570.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
570.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
2X-Small
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Descrizione
- Nitrile is resistant to a wide range of chemicals
- Excellent puncture resistance
- Beaded cuff provides easier donning and stability
- Textured surface for increased grip
- Powder-free and latex-free to eliminate Type I latex allergies
- Wrist-length gloves measure 240mm/9.5 in.
- Easy-access 100-glove dispenser box
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008, 13485:2003 and ISO 2859 |
Classificazione | Class I Medical Device |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Partially Textured |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Powder Free |
Product Type | Nitrile Examination Glove |