Learn More
Sartorius Proline Plus Mechanical Pipette Multipacks
Multipacks combine a set of Proline Plus single-channel mechanical pipettes with matching tip trays and useful accessories. Sartorius Proline Pus Mechanical Pipette Multipacks provides best alternative to replace your used mechanical pipettes.
700.00€ - 1270.00€
Specifica
Punte compatibili Optifit tips
Autoclavabile Autoclavable
Materiale High chemical and UV resistant
Modello Proline Plus
Product Line Proline Plus
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Tipo Quantità Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Quantità Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15613104
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-728677
Mechanical Pipette Multipacks 1/Pk. 100 to 1000, 500 to 5000 μL, 1 to 10 mL
700.00€
1 set
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15643094
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-728670
Mechanical Pipette Multipacks 10/Pk. 0.5 to 10, 10 to 100, 100 to 1000 μL
700.00€
1 set
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15673094
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-728673
Mechanical Pipette Multipacks 20/Pk. 0.5 to 10, 10 to 100, 20 to 200, 100 to 1000 μL
915.00€
1 set
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15653094
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-728671
Mechanical Pipette Multipacks 20/Pk. 2 to 20, 20 to 200, 100 to 1000 μL
700.00€
1 set
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15603104
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-728676
Mechanical Pipette Multipacks 1/Pk. 0.5 to 10, 20 to 200, 100 to 1000, 30 to 300 μL
1270.00€
1 set
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15663094
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-728672
Mechanical Pipette Multipacks 10/Pk. 0.5 to 10, 2 to 20, 20 to 200, 100 to 1000 μL
915.00€
1 set
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15683094
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-728674
Mechanical Pipette Multipacks 10/Pk. 0.5 to 10, 10 to 100, 20 to 200, 100 to 1000, 500 to 5000 μL
1135.00€
1 set
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15693094
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-728675
Mechanical Pipette Multipacks 20/Pk. 2 to 20, 10 to 100, 20 to 200, 100 to 1000, 500 to 5000 μL
1135.00€
1 set
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Low pipetting forces
  • Ergonomic finger hook
  • Easy volume setting with click stop mechanism
  • Quick and easy-to-read volume display minimises risk of volume setting errors
  • Thermal insulation of internal components improves accuracy
  • Easy to use “do-it-yourself” calibration
  • Easy to clean with only three parts to disassemble
  • Fully autoclavable
  • High chemical and UV-resistance
  • High-quality standard Optifit tips for various applications
  • Optiload tip loading mechanism allows tip loading with an equal constant force onto every channel and enables perfect tip sealing onto every individual tip cone
Warranty
Two years
Specifica
Specifica
Optifit tips
High chemical and UV resistant
Proline Plus
Mechanical Pipette Multipacks
UV resistant
Autoclavable
Proline Plus
Non-sterile
Safe-Cone Filter
2 Years