Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX HPLC Column
This column provides consistent separations of therapeutic proteins including monoclonal antibodies, antibody drug conjugates, biosimilars and charge variants.
923.41€ - 3879.61€
Specifica
Formato colonna | Analytical Column |
---|---|
Pressione max | 4500 psi (310 bar) |
Compatibilità fase mobile | Recommended: Goods Buffers and NaCl. Minimum 20 mM salt required. Do not rinse with pure DI H2O |
Dimensione particelle | 5 μm |
pH | 2 to 12 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15903942
|
Thermo Scientific™
303028 |
5 μm | 2 mm | 50 mm |
923.41€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15993932
|
Thermo Scientific™
303027 |
5 μm | 2 mm | 150 mm |
1225.79€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16356931
|
Thermo Scientific™
302973 |
5 μm | 4 mm | 50 mm |
951.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15943932
|
Thermo Scientific™
302972 |
5 μm | 4 mm | 150 mm |
1220.02€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15973932
|
Thermo Scientific™
303025 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
1408.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15953932
|
Thermo Scientific™
302976 |
5 μm | 4 mm | 150 mm |
3879.61€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15963932
|
Thermo Scientific™
302977 |
5 μm | 4 mm | 150 mm |
3672.69€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16575934
|
Thermo Scientific™
303355 |
5 μm | 9 mm | 150 mm |
3555.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Discover the unique Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX weak cation exchange (WCX) liquid chromatography column. Designed for protein characterization including therapeutic proteins, monoclonal antibodies (mAbs), antibody drug conjugates (ADCs) and biosimilar proteins, this column offers high resolution, high efficiency separation of proteins and their charge variants.
The unique column chemistry provides excellent performance under a broad range of pH, temperature and mobile phase compositions with excellent recovery and low carryover.
Product Highlights- Superior resolution power for proteins, monoclonal antibodies, and associated charge variants
- High efficiency with reproducible separa-tions
- High recovery with low carry-over
- Wide pH operating range: 2 – 12
- High temperature stability: up to 60°C
- High throughput
- Compatible with CX-1 pH Gradient Buffers
Specifica
Analytical Column | |
Recommended: Goods Buffers and NaCl. Minimum 20 mM salt required. Do not rinse with pure DI H2O | |
2 to 12 | |
10°C to 60°C | |
ProPac | |
Ion Exchange | |
Bio-LC |
4500 psi (310 bar) | |
5 μm | |
Nonporous | |
Carboxylate | |
Nonporous DVB Particles with Hydrophilic Coating | |
Ion Exchange |