Learn More
Thermo Scientific™ Proteinasi K (ricombinante), PCR
Degrade proteins even in the presence of detergents with Proteinase K, a broad-range endolytic protease widely used for digestion of proteins in nucleic acid preparations.
Marca:  Thermo Scientific™ EO0491
35.65 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00700kg
Codice prodotto. 10181030
  • 42.80€ / 1mL
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Proteinase K is an endolytic protease that cleaves peptide bonds at the carboxylic sides of aliphatic, aromatic, or hydrophobic amino acids. The Proteinase K is classified as a serine protease. The smallest peptide to be hydrolyzed by this enzyme is a tetrapeptide.
Highlights
  • Ready-to-use solution
  • Active in a wide range of reaction conditions
Specifica
Specifica
>600 U/mL (∼20 mg/mL)
1 ml
Proteinase K
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Proteinase K
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.