Learn More
Epredia™ PTFE Diagnostic Slides
These hydrophobic coatings bind liquids applied to the wells and keeps fluids in the well area. Clean, flat and suitable for immediate use
153.00€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
Tipo | Diagnostic Slide |
Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 75 mm |
Descrizione | 90°, ground edge |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10028210
|
Epredia™
X2XER202W |
White | 12 |
153.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10727761
|
Epredia™
X2XER215L |
Blue | 1 |
153.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10632391
|
Epredia™
X2XER203B |
Black | 3 |
153.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10559451
|
Epredia™
X2XER208B |
Black | 10 |
153.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Binds and keeps liquids applied to the well area
- PTFE Construction
- Provides wettable wells for staining and growing cell cultures
- Prevents cross-contamination
- Hydrophobic coatings are very durable and withstand the strongest stains
- Autoclavable
Specifica
PTFE | |
25 mm | |
90°, ground edge |
Diagnostic Slide | |
75 mm | |
100/Pk. |