Learn More
Bohlender™ PTFE Filtering Discs
For filtration applications in the laboratory.
Marca:  Bohlender™ N1565-12
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15877065
  • 117.07€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Providing temperature resistance from −200° to +250°C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conformity
  • Made of porous PTFE
  • Thickness of 1.0 mm
  • Membrane diameter of 47 mm
  • Pore size of 5.0 µm
  • Filtration surface of 1.735²
Specifica
Specifica
White
5.0 μm
1.0 mm
47 mm
PTFE
10/pk
Filtration Disc