Learn More
Fisherbrand™ Imbuti in PTFE
Con superficie interna ultra liscia antiaderente. Imbuto in PTFE resistente alle sostanze chimiche e inerte.
14.35€ - 117.00€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
Angolo | 60° |
Autoclavabile | Sì |
Descrizione | Imbuti in PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Aggiunta di liquidi ai recipienti |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) gambo | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) gambo | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10232242
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 50 mm | 30 mm |
14.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10189951
|
Fisherbrand™
|
11 mm | 110 mm | 70 mm |
32.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10140002
|
Fisherbrand™
|
14 mm | 170 mm | 100 mm |
58.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10620463
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 220 mm | 150 mm |
117.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10314032
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 85 mm | 50 mm |
19.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Chemically inert with super smooth, non-stick internal finish.- Heavy wall construction
- Use up to 280°C
- Isostatically molded in pure PTFE
Specifica
PTFE | |
Sì | |
Aggiunta di liquidi ai recipienti |
60° | |
Imbuti in PTFE |