Learn More
DWK Life Sciences PTFE Hose Connection, with silicone seal (VMQ), complete with screw cap PBT, straight
For safe connection of hoses.
72.75€ - 153.00€
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10376272
|
DWK Life Sciences
286230005 |
GL 14 |
72.75€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10561293
|
DWK Life Sciences
286230202 |
GL 18 |
84.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15273428
|
DWK Life Sciences
286230408 |
GL 25 |
153.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Hoses can be securely connected to laboratory apparatus using plastic nozzles screwed onto a glass thread using a screw cap with bore. Plastic nozzles made of PTFE for use with higher thermal and chemical resistance requirements.
- Hose olives enable the connection of hoses to laboratory apparatuses
Specifica
10/Pk. | |
Straight |