Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE a testa incrociata e singolo lato
Per l'uso con contenitori tipo provetta e sempre molto efficaci come agitatori per usi generali. Gli agitatori magnetici rivestiti in PTFE includono una testa a croce su un lato dell'agitatore.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 10600453
  • 13.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stable, general-purpose magnetic stirrer
  • Designed for use with tube-like containers yet very effective as general stirrers
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
60 mm
17 mm
2/conf.
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE
Bianco
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)