Learn More
Fisherbrand™ PTFE Plain Stirrer Shaft for Blades
Use with PTFE blades. The PTFE Plain Stirrer Shaft for Blades include a steel rod core.
28.75€ - 84.90€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lame per agitatore in PTFE |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Miscelazione |
Quantità | 1 ciascuno |
Temperatura (sistema metrico) | Da -200 a +280 °C |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) albero | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) albero | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10148181
|
Fisherbrand™
005.550.8.1 |
8 mm | 500 mm |
38.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10239321
|
Fisherbrand™
005.555.1 |
9.5 mm | 550 mm |
37.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10168131
|
Fisherbrand™
005.530.1 |
6 mm | 300 mm |
28.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10720723
|
Fisherbrand™
005.540.1 |
6 mm | 400 mm |
29.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10138181
|
Fisherbrand™
005.540.8.1 |
8 mm | 400 mm |
37.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10056031
|
Fisherbrand™
005.550.1 |
6 mm | 500 mm |
29.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10341352
|
Fisherbrand™
005.530.8.1 |
8 mm | 300 mm |
37.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10761293
|
Fisherbrand™
005.565.1 |
9.5 mm | 650 mm |
38.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10065961
|
Fisherbrand™
005.0565.1 |
9.5 mm | 650 mm (EX) |
42.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10085971
|
Fisherbrand™
005.0575.1 |
9.5 mm | 750 mm (EX) |
43.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13154299
|
Fisherbrand™
005.05100.10.1 |
10 mm | 1000 mm (EX) |
68.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13164299
|
Fisherbrand™
005.05100.12.1 |
12 mm | 1000 mm (EX) |
84.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10595872
|
Fisherbrand™
005.0565.10.1 |
10 mm | 650 mm (EX) |
47.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10187941
|
Fisherbrand™
005.0575.12.1 |
12 mm | 750 mm (EX) |
79.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13174299
|
Fisherbrand™
005.0565.12.1 |
12 mm | 650 mm (EX) |
77.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10759952
|
Fisherbrand™
005.0575.10.1 |
10 mm | 750 mm (EX) |
49.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Gli agitatori ad asta in PTFE sono caratterizzati da un albero di trasmissione rinforzato in acciaio interamente rivestito in PTFE.- Resistenti chimicamente, inerti e a prova di perdite
- Facile pulizia
- Assenza di contaminazione incrociata
- Infrangibili
- Antigraffio
- Per temperature fino a circa 280 °C
- I modelli ad asta esposta (EX) sono realizzati con nucleo in acciaio inox con estremità esposta, per un fissaggio più saldo al mandrino
Specifica
Lame per agitatore in PTFE | |
Miscelazione | |
1 ciascuno | |
Da -200 a +280 °C |