Learn More
Pyrex™ Connettore filettato in PTFE
Attaches easily to glassware with flexible tubing. Pyrex™ PTFE Screwthread Connectors are ideal for connections in contact with aggressive liquids or chemical vapours.
Marca:  Pyrex™ 4510/04
106.40 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12571246
  • 112.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 05-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Attaches easily to glassware with flexible tubing. Pyrex™ PTFE Screwthread Connectors are ideal for connections in contact with aggressive liquids or chemical vapours.
  • For use with glassware manufactured by SciLabware Ltd having 13mm screwthread inlets and outlets
  • Allows 9mm bore rubber hose and flexible tubing to be attached to the glassware easily and safely
  • PTFE protected 'O' rings for use up to 200°C
  • High chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Connettore filettato
9mm bore
200°C
PTFE
Flexible