Learn More
Fisherbrand™ Ancorette in PTFE con perno ad anello
Agitazione costante. Le ancorette di agitazione  Fisherbrand™ in PTFE con perno ad anello sono ideali per contenitori con la superficie di fondo irregolare o inusuale.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02160kg
Codice prodotto. 11507812
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Provides stable stirring action. FisherbrandTM PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • The flat surfaces provide a greater mixing action.
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
6 mm
Bianco
25 mm
Magnete in Alnico V incapsulato in PTFE, cilindrico con anello centrale
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Cilindrico, Perno ad anello