Learn More
Fisherbrand™ PTFE Thermotech Beaker
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
400 mL
Descrizione
Pure PTFE body with a specially formulated stablilising PTFE carbon base as a single moulding.
- Totally inert pure PTFE inner surface
- Heatable to 270°C
- Improved heat transfer
Specifica
Colore | White |
Diametro (sistema metrico) esterno | 85mm |
Capacità (sistema metrico) | 400 mL |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Heating of chemicals on hot plate |
Altezza (sistema metrico) | 112mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 85mm |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 280°C |
Tipo | Beaker |
Larghezza (sistema metrico) | 85mm |