Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 8-Well PCR Tube Strips
PCR strip tubes with 8 wells for most thermocyclers
153.00€ - 162.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity |
---|---|
Colore | Clear |
Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
Quantità | 120 Strips/Bag |
Linea di prodotti | PurePlus™ |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16634142
|
Labcon
3925-550-000-9 |
Bubble Cap (Individually Attached) |
162.00€
pezzi 120 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16644142
|
Labcon
3926-550-000-9 |
Bubble Cap |
158.00€
pezzi 125 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16654142
|
Labcon
3927-550-000-9 |
Clear Attached Cap |
153.00€
pezzi 120 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- PCR Tube Strip
- Fits most 8 well thermocyclers
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
0.2 mL | |
PurePlus™ | |
Polypropylene USP Class VI Resin | |
Autoclavable | |
PCR Tube |
Clear | |
120 Strips/Bag | |
Non-sterile | |
8 | |
Single-use |