Learn More
Labcon PurePlus™ 96 Well Deep Well Plates with Square Wells
96 deep well plates with square wells
46.55€ - 122.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Imballaggio | 10 Plates/Pk., 10 Pk./Case |
Product Line | PurePlus |
Colore | Natural |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16694132
|
Labcon
3908-520-000-9 |
1.2 mL | Non-sterile |
53.25€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16604142
|
Labcon
3908-525-000-9 |
1.2 mL | Sterile |
59.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16614142
|
Labcon
3909-520-000-9 |
2.2 mL | Non-sterile |
46.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16624142
|
Labcon
3909-525-000-9 |
2.2 mL | Sterile |
59.90€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16684132
|
Labcon
3902-520-000-9 |
2.5 mL | Non-sterile |
122.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
10 Plates/Pk., 10 Pk./Case | |
Natural | |
Fits Most Popular Thermocyclers | |
96 | |
10 Plates / Pk. |
Autoclavable | |
PurePlus | |
Yes | |
Polypropylene USP Class VI Resin | |
Molecular Biology |