Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
Ergonomically designed liners are constructed of 100% low-linting nylon to provide comfort and protection when worn under PVC, latex, or nitrile gloves.
26.35€ - 355.00€
Specifica
Coating Material | Uncoated |
---|---|
Colore | White |
Monouso | Reusable |
Hand | Ambidextrous |
Materiale | Nylon |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15797029
|
PURUS™
GLFF-S |
Small |
355.00€
300 paia |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15978910
|
PURUS™
GLFF-S |
Small |
29.45€
20 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15787029
|
PURUS™
GLFF-M |
Medium |
355.00€
300 paia |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15968910
|
PURUS™
GLFF-M |
Medium |
29.45€
20 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15777029
|
PURUS™
GLFF-L |
Large |
355.00€
300 paia |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15958910
|
PURUS™
GLFF-L |
Large |
29.45€
20 paia |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15988910
|
PURUS™
GLFF-XL |
X-Large |
31.30€
20 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15707039
|
PURUS™
GLFF-XL |
X-Large |
355.00€
300 paia |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15874084
|
PURUS™
GLFF-XXL |
2X-Large |
355.00€
300 paia |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15998910
|
PURUS™
GLFF-XXL |
2X-Large |
26.35€
20 paia |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use under any type of exam glove such as latex, nitrile, or PVC
- Low-linting, 100% 15 denier nylon composition
- Sturdy and launderable for reuse
- Basic weight: 21.5 g/pair ± 10%
- Thickness: 2 mm ± 10%
- Surface Resistivity: 1 x 109 ± 10% ohms/square
Specifica
Uncoated | |
Reusable | |
Nylon | |
Allergy/Irritation Prevention | |
21.5 g |
White | |
Ambidextrous | |
Full | |
Knit |