Learn More
PURUS™ Telai per tappetini per il controllo dei contaminanti Biohybrid™
Progettati per l'uso con il tappetino PURUS™ EnviroTack™ per creare un sistema facile da usare in qualsiasi area critica in cui non sia consentita l'adesione diretta dei tappetini alla superficie del pavimento.
Marca:  PURUS™ PF 3862 01 W 00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.50000kg
Codice prodotto. 15392002
  • 445.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Facile da spostare e pulire
  • Il supporto antiscivolo garantisce che il telaio rimanga in posizione
  • Adatto a tutti i tappetini PURUS&trade Biohybrid&trade
  • Resistenti e durevoli
  • Antiscivolo, in tessuto di poliestere rivestito in polimero
  • Naturalmente antimicrobico, resistente alle muffe
Specifica
Specifica
965 x 1575 mm
Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali
100% polistirene
Bianco
3,175 mm
Per l'uso con i tappetini da 914 x 1524 mm PURUS™ Biohybrid™ per agevolarne lo spostamento e la pulizia