Learn More
PURUS™ Telai per tappetini per il controllo dei contaminanti EnviroTack™
Progettati per l'uso con il tappetino PURUS™ EnviroTack™ per creare un sistema facile da usare in qualsiasi area critica in cui non sia consentita l'adesione diretta dei tappetini alla superficie del pavimento.
117.00€ - 232.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15342002
|
PURUS™
PF 2038 01 W 00 |
508 x 965 mm |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15352002
|
PURUS™
PF 2047 01 W 00 |
508 x 1194 mm |
163.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15157162
|
PURUS™
PF 2847 01 W 00 |
711 x 1194 mm |
181.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15382002
|
PURUS™
PF 3847 01 W 00 |
965 x 1194 mm |
232.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Facile da spostare e pulire
- Il supporto antiscivolo garantisce che il telaio rimanga in posizione
- Adatti a tutti i tappetini PURUS™ EnviroTack™
- Resistenti e durevoli
- Antiscivolo, in tessuto di poliestere rivestito in polimero
- Naturalmente antimicrobico, resistente alle muffe
- Possibilità di personalizzazione: Chiama per maggiori informazioni
Specifica
Bianco |