Learn More
Ansell Edmont™ AlphaTec™ 65-100 PVC Aprond
87.95 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Green
Descrizione
- PVC construction is flexible yet offers resistance to abrasion and puncture
- Sealed grommets with adjustable tiesallow for size adjustment without tear-out
Order Info
dimColor
Specifica
Tipo | Apron |
Materiale | PVC |
Colore | Green |
Resistenza | Chemicals, fats, oils, and grease |
Spessore | 0.508 mm |
Include | An extra-long neck and waist ties. |
Da utilizzare con (applicazione) | Food handling and processing industrial maintenance and chemical processing. |
Dimensioni (L x P) | 35 x 45 in. |