Learn More
Cole-Parmer™ Open Supply Bin Organizers
Organize loose items for easy reach and quick visual inventory with these Open Supply Bin Organizers.
345.00€ - 418.00€
Codice del prodotto | Marca | Posizioni totali | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Posizioni totali | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11776118
|
Cole-Parmer™
63529-80 |
10 | White |
345.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11787288
|
Cole-Parmer™
63529-85 |
13 | Blue |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Sturdy, lightweight, and chemical-resistant PVC is easy to clean
- Place individually or end-to-end along the bench
- 4-Bin Supply
- Measure 5.7 in. W
- Top shelf is 8 in. D
- Overall dimensions are 24 in. W x 12 in. H x 10.5 in. D
- White
- 5-Bin Supply
- Two large bottom bins measure 5.5 in. W
- Three middle bins are 3.7 in. W; top shelf is 6 in. D
- Overall dimensions are 12 in. W x 16 in. H x 10.5 in. D
- White
- 10-Bin Supply
- Four large bottom bins measure 5.7 in. W
- Six middle bins are 3.8 in. W
- Top shelf is 6 in. D
- Overall dimensions are 24 in. W x 16 in. H x 10.75 in. D
- White
- 13-Bin Supply
- Three large bottom bins measure 3.7 in. W
- Four middle bins are 2.7 in. W
- Six bins on top are 1.7 in. W
- Overall dimensions are 12 in. W x 12 in. H x 7.5 in. D
- White
Specifica
Organizer |