Learn More
Buerkle™ Connettori a Y cilindrici in PVDF
Connettori a Y per salvaguardare il collegamento flessibile e sicuro per applicazioni complesse. I connettori a Y cilindrici in PVDF Buerkle™ sono disponibili in diversi formati e vengono impiegati per prolungare, collegare, diramare, unire e riparare tubi rigidi e flessibili.
15.30€ - 32.70€
Specifica
Product Type | Connettore a Y |
---|---|
Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs, RoHS |
Autoclavabile | Sì |
Materiale | PVDF |
Quantità confezione | 10/Pk.; 20/Scale |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11872303
|
Buerkle™
8712-0004 |
3 to 5 mm Hose |
15.30€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10688412
|
Buerkle™
8712-0006 |
5 to 7 mm Hose |
17.05€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10055010
|
Buerkle™
8712-0008 |
7 to 9 mm Hose |
21.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11862313
|
Buerkle™
8712-0010 |
9 to 11 mm Hose |
25.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10034920
|
Buerkle™
8712-0012 |
Da 11 a 13 mm |
28.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10066341
|
Buerkle™
8712-0014 |
Da 13 a 15 mm |
32.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Disponibili in numerosi formati
- PVDF
- Resistenti a temperature fino a +160°C max.
- Sterilizzabili
Specifica
Connettore a Y | |
Sì | |
10/Pk.; 20/Scale | |
Cilindrico a Y | |
160°C |
EU Foodstuffs, RoHS | |
PVDF | |
Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant | |
Transparent |