Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Long Stem Funnels
With 60° bowl angle for precise fitting of filter paper
383.00€ - 650.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) gambo | 8mm |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Lunghezza (sistema metrico) gambo | 150mm |
Product Type | Funnel |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12599145
|
Pyrex
2145/03M |
205 mm | 70mm |
383.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12519155
|
Pyrex
2145/10M |
237 mm | 105mm |
650.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12509155
|
Pyrex
2145/06M |
215 mm | 80mm |
406.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
With 60° bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
- Stem approximately 150mm
Specifica
8mm | |
Borosilicate Glass | |
150mm | |
Funnel |