Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Thimble
Pyrex™ Borosilicate Glass Thimble is highly resistant to chemical attack.
Marca:  Pyrex 3845/02M
298.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.28000kg
Codice prodotto. 15517730
  • 314.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Borosilicate glass with sintered glass disc to support solid sample
  • Useful for chemical applications where weighing extracted material is required
Specifica
Specifica
36 mm
Useful for chemical applications where it is required to weigh the extracted material
Sintered Glass disc
Filter Thimble
Borosilicate Glass
Porosity 1
95 mm