Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in vetro monouso PYREX™ multipack in sacchetti di plastica
Confezionate per consentire il facile accesso a più pipette alla volta senza contaminare l'intero contenitore. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ sono dotate di punte lunghe, sottili e rastremate per velocizzare e semplificare il pipettaggio.
66.85€ - 424.30€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM E714 |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Sterilità | Sterile |
Graduato | Yes |
Stile punta | Round |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Graduazioni | Graduazioni negative | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Graduazioni | Graduazioni negative | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10150163
|
Corning™
7078-1N |
Yellow | 0.1 mL | 0.2 mL | 1 mL |
355.73€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10242513
|
Corning™
7078-2N |
Green | 0.01 mL | 0.2 mL | 2 mL |
282.08€
pezzi 700 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10353423
|
Corning™
7078-1CN |
Yellow | 0.01 mL | 0.2 mL | 1 mL |
347.87€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11986978
|
Corning™
7078-1CN |
Yellow | 0.01 mL | 0.2 mL | 1 mL |
157.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11303755
|
Corning™
7078-5N |
Blue | 0.1 mL | 1 mL | 5 mL |
424.30€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11926988
|
Corning™
7078-10N |
Arancione | 0.1 ml | 2 ml | 10 ml |
142.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13053093
|
Corning™
7078-10N |
Arancione | 0.1 ml | 2 ml | 10 ml |
66.85€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10588593
|
Corning™
7078-10N |
Arancione | 0.1 ml | 2 ml | 10 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Confezionate per consentire il facile accesso a più pipette alla volta senza contaminare l'intero contenitore. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ sono dotate di punte lunghe, sottili e rastremate per velocizzare e semplificare il pipettaggio.
- Sterili
- Calibrazione per “erogazione”
- Progettato per utenti con volumi più grandi
- Graduazioni negative
- Punte lucidate a fuoco per portate uniformi e senza sbavature
- Confezioni multiple in sacchetti di plastica
- La codifica a colori ISO è stampata direttamente sulla striscia a strappo per una facile identificazione in base alle dimensioni
Order Info
Imballate singolarmente in involucri Steri-View™ facili da aprire o in stock in sacchetti di plastica.
Specifica
ASTM E714 | |
Sterile | |
Round | |
Serological Pipet |
Borosilicate Glass | |
Yes | |
290 mm |