Learn More
Pyrex™ Anelli antigoccia in ETFE Pyrex™
26.13 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
32 mm
45 mm
Descrizione
Prevent drips while pouring. Pyrex™ ETFE Pouring Rings work well with high temperature applications.
- For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
- Ideal for applications involving high temperatures
- Red colored ethylene-tetrafluoroethylene pouring ring
- Withstands hot air sterilisation up to 180°C
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flaconi da terreno-laboratorio della serie 1516, 1517, 1518, 1519 e 1520 |
Colore | Red |
Materiale | ETFE |
Quantità | 10/conf. |
Sterilità | Dry Heat Sterilized |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 45 mm |
Autoclavabile | Not Autoclavable |