Learn More
Cilindro graduato in vetro Pyrex™, classe A, certificazione di fabbrica
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. I cilindri graduati in vetro Pyrex™, classe A, con certificato di fabbrica sono testati individualmente e forniti con un certificato indicante l’esatto volume contenuto in 5 punti sulla scala.
87.85€ - 275.54€
Specifica
Tipo di base | Hexagonal |
---|---|
Certificazione/Conformità | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
Class | A |
Tipo | Graduated Cylinder |
Scale Color | White |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13461859
|
Pyrex
3201/16WC |
1000 ml | 10 ml |
265.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11323554
|
Pyrex
3201/10WC |
100 ml | 1 ml |
135.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11393544
|
Pyrex
3201/04WC |
10 ml | 0.2 ml |
124.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11363554
|
Pyrex
3201/18WC |
2000 ml | 20 ml |
275.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11333554
|
Pyrex
3201/12WC |
250 ml | 2 ml |
163.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11303554
|
Pyrex
3201/06WC |
25 ml | 0.5 ml |
128.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11343554
|
Pyrex
3201/14WC |
500 ml | 5 ml |
211.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11383544
|
Pyrex
3201/02WC |
5 ml | 0.1 ml |
117.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11313554
|
Pyrex
3201/08WC |
50 ml | 1 ml |
126.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11353554
|
Pyrex
3201/16WC |
1000 ml | 10 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass. Pyrex™ Glass Graduated Cylinders, Class A, Works Certified are individually tested and supplied with certificate showing exact volume contained at 5 points on scale.
- Caratteristiche: robusta base esagonale, marcature in ceramica bianca, ampia gamma di capacità
- Classe A: conformità certificata secondo le normative di calibrazione tedesche, impressa con il simbolo di conformità "H"
- Certificazione del lotto: incisa con numero di serie specifico per garantire la tracciabilità agli standard nazionali
- Conforme a: ISO 4788
Specifica
Hexagonal | |
A | |
White | |
Vetro borosilicato | |
Smalto bianco |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
Graduated Cylinder | |
Round | |
Certificato indicante l'esatto volume contenuto in 5 punti della scala |