Learn More
Pyrex™ Heavy Walled Test Tube
Pyrex™ Heavy Walled Test Tube is designed to provide extra mechanical strength.
Marca:  Pyrex 1626/13M
199.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.37000kg
Codice prodotto. 15566745
  • 210.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Conforms to ISO 4142
  • Rimless test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
  • Robust construction reduces possibility of breakages: - Lower replacement costs - Improved user safety
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
Specifica
Specifica
Test Tube
Borosilicate Glass
100/Pk.