Learn More
Buretta di classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware
Tubo con foro di precisione (vetro borosilicato) per un'elevata precisione e conforme agli standard ISO 385. La buretta classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware include una chiavetta intercambiabile in PTFE senza l'uso di grasso con foro da 1.5 mm. Le graduazioni smaltate in bianco offrono una maggiore visibilità con soluzioni scure.
48.30€ - 70.90€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex™ |
---|---|
Bilancia | Smalto bianco |
Materiale del rubinetto | PTFE |
Tipo | Buretta |
Class | Classe AS |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Graduazioni | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Graduazioni | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11327964
|
Pyrex
3295/18AS |
100 ml | 870 mm | 0.02 mL | ±0.1 mL |
69.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11397954
|
Pyrex
3295/12AS |
10 ml | 820 mm | 0.02 ml | ±0.02 ml |
48.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11307964
|
Pyrex
3295/14AS |
25 ml | 620 mm | 0.1 ml | ± 0.05 |
70.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11317964
|
Pyrex
3295/16AS |
50 ml | 820 mm | 0.1 ml | ±0.05 mL |
64.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Manufactured from precision-bore tubing (borosilicate glass) for high accuracy and complies with ISO 385 standards. Pyrex™ Labware Class AS Borosilicate Glass Burette includes grease-free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore. Graduations in white enamel provide increased visibility with dark solutions.
- Conforme a ISO 385
- Prodotta da un tubo (in vetro borosilicato) con calibratura di precisione per un’elevata accuratezza
- Ciascuna buretta ha un tempo di attesa di +30 secondi prima che possa essere identificata la lettura finale
- Graduazioni in smalto bianco per una maggiore visibilità con soluzioni di colore scuro
- Chiavetta intercambiabile in PTFE senza l'uso di grasso con foro da 1.5 mm
Specifica
Vetro borosilicato Pyrex™ | |
PTFE | |
Classe AS |
Smalto bianco | |
Buretta | |
ISO 385 |