Learn More
Buretta di classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware con certificazione di fabbrica
Tubo in vetro borosilicato con foro di precisione per un'elevata precisione. La buretta classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware con certificazione di fabbrica è testata singolarmente e fornita di certificato che mostra il volume esatto erogato su tre punti della scala. Include una chiavetta in PTFE con foro da 1.5 mm che non richiede lubrificazione.
108.00€ - 143.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Include | Rubinetto d'arresto con chiavetta in PTFE |
Bilancia | Smalto bianco |
Materiale del rubinetto | PTFE |
Tipo | Buretta |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Graduazioni | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Graduazioni | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12493471
|
Pyrex
3295/28ASWC |
100 ml | 870 mm | 0.2 mL | ±0.1 ml |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12473471
|
Pyrex
3295/24ASWC |
25 ml | 620 mm | 0.1 mL | ±0.05 ml |
143.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12463471
|
Pyrex
3295/22ASWC |
10 ml | 820 mm | 0,02 ml | ±0,02 ml |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12483471
|
Pyrex
3295/26ASWC |
50 ml | 820 mm | 0.1 mL | ±0.05 ml |
143.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
Manufactured from precision-bore borosilicate glass tubing for high accuracy. Pyrex™ Labware Class AS Borosilicate Glass Burette Works Certified is individually tested and supplied with certificate showing exact volume dispensed at three points on the scale. Includes 1.5mm bore PTFE key which requires no lubrication.
- Conforme a ISO 385
- Testata singolarmente e fornita con certificato che mostra il volume esatto erogato in tre punti della scala
- Il numero di serie individuale e il certificato assicurano la completa tracciabilità agli standard nazionali
- Ciascuna buretta ha un tempo di attesa di +30 secondi prima che possa essere identificata la lettura finale
- Prodotta da un tubo in vetro borosilicato con calibratura di precisione per un’elevata accuratezza
- Chiavetta in PTFE con foro da 1.5 mm che non richiede lubrificazione
- Graduazioni in smalto bianco
Specifications
Vetro borosilicato | |
Smalto bianco | |
Buretta | |
ISO 385 |
Rubinetto d'arresto con chiavetta in PTFE | |
PTFE | |
Classe AS |