Learn More
Buretta Schellbach di classe AS in vetro borosilicato con chiavetta in vetro Pyrex™ Labware
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche e conforme agli standard ISO 385. Buretta Scheletbach Labware Classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ con chiavetta in vetro con una striscia bianca verticale e un nastro blu centrale per facilitare una lettura accurata del menisco. La parte superiore a imbuto rende il riempimento più semplice e sicuro. Include una chiavetta intercambiabile in vetro con foro da 2 mm
54.95€ - 89.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex™ |
---|---|
Include | Chiavetta in vetro con foro da 1.5 mm |
Bilancia | Smalto blu |
Materiale del rubinetto | Vetro |
Tipo | Buretta Schellbach |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Lunghezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Lunghezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12134242
|
Pyrex
492145 |
10 ml | 0.05 ml | 620 mm | ±0.03 ml |
54.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12164242
|
Pyrex
492147 |
25 ml | 0.05 ml | 820 mm | ±0.03 ml |
71.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11991025
|
Pyrex
492146 |
25 ml | 0.1 mL | 620 mm | ±0.05 ml |
56.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11941025
|
Pyrex
492148 |
50 ml | 0.1 ml | 820 mm | ±0.05 ml |
89.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Conforme a ISO 385
- Graduazioni e iscrizioni in smalto blu
- Tubo per buretta Schellbach con striscia bianca verticale e nastro blu centrale - Facilita la lettura precisa del menisco - la posizione corretta del menisco è chiaramente definita in prossimità del nastro blu, nel punto in cui si divide in una banda più ampia e più stretta
- Con sommità a imbuto per rendere il riempimento più agevole e sicuro
- Ciascuna buretta possiede un tempo di attesa di +30 secondi prima che possa essere identificata la lettura finale
- In vetro borosilicato chimicamente resistente
- Con chiavetta intercambiabile in vetro con foro da 1.5 mm
Specifica
Vetro borosilicato Pyrex™ | |
Smalto blu | |
Buretta Schellbach | |
ISO 385 |
Chiavetta in vetro con foro da 1.5 mm | |
Vetro | |
Classe AS |