Learn More
Buretta Schellbach di classe AS in vetro borosilicato con chiavetta in PTFE Pyrex™ Labware
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche e conforme agli standard ISO 385. Buretta Scheletbach Labware Classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ con chiavetta in vetro con una striscia bianca verticale e un nastro blu centrale per facilitare una lettura accurata del menisco. La parte superiore a imbuto rende il riempimento più semplice e sicuro. Include una chiavetta PTFE intercambiabile esente da grasso con foro da 1.5 mm.
77.90€ - 124.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Include | Chiavetta in PTFE con foro da 1.5 mm |
Bilancia | Smalto blu |
Materiale del rubinetto | PTFE |
Tipo | Buretta Schellbach |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Lunghezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Lunghezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12134232
|
Pyrex
492092 |
10 ml | 0.05 mL | 620 mm | ±0.03 mL |
101.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12184232
|
Pyrex
492094 |
25 ml | 0.05 mL | 800 mm | ±0.03 mL |
98.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12164232
|
Pyrex
492093 |
25 ml | 0.1 ml | 620 mm | ±0.05 ml |
77.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12114242
|
Pyrex
492095 |
50 ml | 0.1 mL | 800 mm | ±0.05 ml |
124.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Conforme a ISO 385
- Graduazioni e iscrizioni in smalto blu
- Tubo per buretta Schellbach con striscia bianca verticale e nastro blu centrale - Facilita la lettura precisa del menisco - la posizione corretta del menisco è chiaramente definita in prossimità del nastro blu, nel punto in cui si divide in una banda più ampia e più stretta
- Con sommità a imbuto per rendere il riempimento più agevole e sicuro
- Ciascuna buretta possiede un tempo di attesa di +30 secondi prima che possa essere identificata la lettura finale
- In vetro borosilicato chimicamente resistente
- Chiavetta intercambiabile in PTFE senza l'uso di grasso con foro da 1.5 mm
Specifica
Vetro borosilicato | |
Smalto blu | |
Buretta Schellbach | |
ISO 385 |
Chiavetta in PTFE con foro da 1.5 mm | |
PTFE | |
Classe AS |