Learn More
Buretta di classe B in vetro borosilicato con chiavetta in PTFE Pyrex™ Labware
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche e conforme agli standard ISO 385. Buretta Labware Classe B in vetro borosilicato Pyrex™ con chiavetta PTFE e segni di graduazione in smalto bianco per una buona visibilità con soluzioni di colore scuro.
37.90€ - 41.10€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Include | Rubinetto d'arresto con chiavetta in PTFE |
Bilancia | Smalto bianco |
Materiale del rubinetto | PTFE |
Tipo | Buretta |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Lunghezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Lunghezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12114232
|
Pyrex
3295/08 |
100 ml | 0.02 mL | 870 mm | ±0.2 mL |
39.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12134222
|
Pyrex
3295/02 |
10 ml | 0.02 mL | 820 mm | ±0.05 ml |
37.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12164222
|
Pyrex
3295/04 |
25 ml | 0.1 ml | 820 mm | ±0.1 mL |
39.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12184222
|
Pyrex
3295/06 |
50 ml | 0.1 mL | 820 mm | ±0.1 mL |
41.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Conforme a ISO 385
- Dotata di chiavette in PTFE intercambiabili per prestazioni senza l'uso di grasso, con foro da 1.5 mm
- Graduazioni in smalto bianco per una buona visibilità con soluzioni dal colore scuro
- In vetro borosilicato per una maggiore resistenza chimica
Specifica
Vetro borosilicato | |
Smalto bianco | |
Buretta | |
ISO 385 |
Rubinetto d'arresto con chiavetta in PTFE | |
PTFE | |
Classe B |