Learn More
PYREX™ Labware Class B Borosilicate Glass Burette with PTFE Rotaflo™ Stopcock
In vetro borosilicato a norma ISO 385. La buretta classe B in vetro borosilicato Pyrex™ Labware con rubinetto d'arresto Rotaflo™ garantisce prestazioni senza l'uso di grasso e un accurato controllo goccia a goccia. Flacone non incluso.
379.00€ - 570.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Graduazioni | Smalto bianco da 0.1 ml |
Include | Rubinetto d'arresto in PTFE Rotaflo™, chiavetta in PTFE con foro da 3 mm |
Bilancia | White |
Materiale del rubinetto | PTFE |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13431839
|
Pyrex
3298/02 |
10 ml |
490.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13441839
|
Pyrex
3298/03 |
20 ml |
525.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13451839
|
Pyrex
3298/04 |
25 ml |
570.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11313544
|
Pyrex
3298/03 |
20 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11323544
|
Pyrex
3298/04 |
25 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11303544
|
Pyrex
3298/02 |
10 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Conforme a ISO 385
- Riempimento semplice e azzeramento automatico - Spremere il flacone in polietilene per riempire la buretta - Ridurre la pressione esercitata per consentire al liquido in eccesso di rientrare nel flacone e azzerare la buretta
- Con rubinetto d'arresto in PTFE Rotaflo™ per prestazioni senza l'uso di grasso e un accurato controllo goccia a goccia
- Chiavetta in PTFE con foro da 3 mm
- Graduazioni in smalto bianco
- In vetro borosilicato
- Burette e flaconi da ordinare separatamente
Specifica
Vetro borosilicato | |
Rubinetto d'arresto in PTFE Rotaflo™, chiavetta in PTFE con foro da 3 mm | |
PTFE | |
Buretta | |
ISO 385 |
Smalto bianco da 0.1 ml | |
White | |
±0.1 ml | |
Class B |