Learn More
Pyrex™ Polypropylene Pouring Rings
25.32 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Descrizione
- For use with: media lab bottles, Series 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524
- Color:clear
- Autoclave:up to 140°C
Specifica
Product Type | Pour Ring |
Colore | Clear |
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 10/Pk. |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 80mm |
Autoclavabile | Autoclavable up to 121°C |