Learn More
Becher di Berzelius alto Pyrex™
65.67 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
74.43 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
74.43 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 mL
2000 mL
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and complies with ISO 3819 and DIN 12331. Pyrex™ Tall-Form Berzelius Beaker includes white graduations and marking spot for easy volume assessment with dark liquids. Integral spout helps to prevent spillage while pouring.
- Complies with ISO 3819 and DIN 12331
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Tall form with spout
- White graduations and marking spot
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 60 mm |
Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
Materiale | Vetro borosilicato (Tipo 1) |
Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
Quantità | Conf. da 10 |
Tipo | Becher |
Graduated | Sì |
Certificazione/Conformità | ISO 3819, DIN 12331 |
Scale | Bianco |