Learn More
Pyridoxamine dihydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10785052
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
524-36-7
C8H12N2O2·2ClH
241.12
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
pyridoxamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-3-ol dihydrochloride, pyridoxamine dichlorohydrate, pyridoxylamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride, unii-yq8ncr7v0o, pyridoxamine 2hcl, yq8ncr7v0o, 2-methyl-3-hydroxy-4-aminomethyl-5-hydroxymethylpyridene dihydrochloride, pyridoxemine, dihydrochloride
10664
4-(aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;dihydrochloride
CC1=NC=C(C(=C1O)CN)CO.Cl.Cl
524-36-7
C8H12N2O2·2ClH
241.12
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
pyridoxamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-3-ol dihydrochloride, pyridoxamine dichlorohydrate, pyridoxylamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride, unii-yq8ncr7v0o, pyridoxamine 2hcl, yq8ncr7v0o, 2-methyl-3-hydroxy-4-aminomethyl-5-hydroxymethylpyridene dihydrochloride, pyridoxemine, dihydrochloride
10664
4-(aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;dihydrochloride
CC1=NC=C(C(=C1O)CN)CO.Cl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Pyridoxamine dihydrochloride
Punto di fusione 216.0°C to 218.0°C
Colore Brown to White
Analisi elementare 36.15 to 38.01% C, 10.54 to 11.08%N (based on monohydrate)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to max. 102.5% min. (on dry basis) (Argentometry)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,8093
Peso formulazione 241.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridoxamine dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.