Learn More
MP Biomedicals™ pZerve Cryopreservation Solution
A cryopreservation solution that does not contain dimethyl sulfoxide (DMSO) and serum.
417.64€ - 890.40€
Specifica
Content And Storage | Store at 2° to 8°C |
---|---|
Descrizione | pZerve Cryopreservation Media |
Forma | Solution |
Product Type | Cryopreservation Media |
Da utilizzare con (applicazione) | Cryopreservation |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15757879
|
MP Biomedicals™
0920303M2 |
60 mL |
890.40€
60mL |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15747879
|
MP Biomedicals™
092030346 |
20 mL |
417.64€
20mL |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
pZerve has been successfully used with a variety of cell types including mast cells, dendritic cells, and mesenchymal cells. It can be used for cells cultured in serum-free medium or with serum-containing medium.
Specifica
Store at 2° to 8°C | |
Solution | |
Cryopreservation |
pZerve Cryopreservation Media | |
Cryopreservation Media |