Learn More
Qorpak™ Clear Polystyrene Jars with Cap
Click to view available options
Capacità:
2 oz., 60 mL
Imballaggio:
Convenience Pack
Quantità:
48/Cs.
Descrizione
- Wide neck and straight sides facilitate easy recovery of contents
- Accurate sealing characteristics
- Offers chemical resistance including acids, alcohols, alkalis, aqueous products, cosmetics, household oils and solvents
- Supplied caps are made of Polypropylene SturdeeSeal™ PE Foam
Specifica
Capacità | 2 oz., 60 mL |
Rivestimento interno chiusura | Polyethylene Foam |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Dimensione chiusura | 53-400 mm |
Tipo di chiusura | Cap |
Diametro (sistema metrico) | 52 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 1.81 in. |
Altezza (sistema metrico) | 46 mm |
Product Type | Straight Sided Jar |
Capacità (sistema metrico) | 60 mL |