Learn More
Thermo Scientific™ QuEChERS AOAC 2007.01 Method Clean-up Kits
Use Thermo Scientific™ QuEChERS AOAC 2007.01 Method Clean-up Kits to prepare complex samples for LC-MS or GC-MS analysis of residues, toxins, and other contaminants.
125.94€ - 365.31€
Specifica
Tipo | QuEChERS Clean-up Kit |
---|---|
Include | Salts in Prefilled Tubes |
Metodo | QuEChERS sample preparation for AOAC 2007.01 Method |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Salt Composition | Tipo di campione | Dimensioni provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Salt Composition | Tipo di campione | Dimensioni provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17369832
|
Thermo Scientific™
S2-15-ALL-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Clean-up Kit; 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB, 1200 mg Anhydrous MgSO4 prefilled in 15 mL Tubes; 50/Pk. | 400 mg PSA,400 mg C18,400 mg GCB,1200 mg Anhydrous MgSO4 | All Food Types | 15 mL |
183.00€
50 confezioni |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17399832
|
Thermo Scientific™
S2-15-FW-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Clean-up Kit; 400 mg PSA, 400 mg C18, 1200 mg Anhydrous MgSO4 prefilled in 15 mL Tubes; 50/Pk. | 400 mg PSA, 400 mg C18, 1200 mg Anhydrous MgSO4 | Fruits and Vegetables with Fats and Waxes | 15 mL |
153.81€
50 confezioni |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17329842
|
Thermo Scientific™
S2-15-GFV-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Clean-up Kit; 400 mg PSA, 1200 mg Anhydrous MgSO4 prefilled in 15 mL Tubes; 50/Pk. | 400 mg PSA, 1200 mg Anhydrous MgSO4 | General Fruits and Vegetables | 15 mL |
126.00€
50 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17399842
|
Thermo Scientific™
S2-15-OTH-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Clean-up Kit; 150 mg C18, 900 mg MgSO4 prefilled in 15 mL Tubes; 50/Pk. | 150 mg C18, 900 mg MgSO4 | Other Foods | 15 mL |
125.94€
50 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17329852
|
Thermo Scientific™
S2-15-P-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Clean-up Kit; 400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4 prefilled in 15 mL Tubes; 50/Pk. | 400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4 | Pigmented Fruits and Vegetables | 15 mL |
365.31€
50 confezioni |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17359852
|
Thermo Scientific™
S2-2-ALL-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Clean-up Kit; 50 mg PSA, 50 mg C18, 7.5 mg GCB, 150 mg MgSO4 prefilled in 2 mL Tubes; 100/Pk. | 50 mg PSA, 50 mg C18, 7.5 mg GCB, 150 mg MgSO4 | All Food Types | 2 mL |
199.00€
100 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17369852
|
Thermo Scientific™
S2-2-FW-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Clean-up Kit; 50 mg PSA, 50 mg C18, 150 mg Anhydrous MgSO4 prefilled in 2 mL Tubes; 100/Pk. | 50 mg PSA,50 mg C18, 150 mg Anhydrous MgSO4 | Fruits and Vegetables with Fats and Waxes | 2 mL |
151.58€
100 confezioni |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17389852
|
Thermo Scientific™
S2-2-GFV-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Clean-up Kit; 50 mg PSA, 150 mg Anhydrous MgSO4 in prefilled 2 mL Tubes; 100/Pk. | 50 mg PSA, 150 mg Anhydrous MgSO4 | General Fruits and Vegetables | 2 mL |
134.59€
100 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17319862
|
Thermo Scientific™
S2-2-OTH-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Clean-up Kit; 25 mg C18, 150 mg MgSO4 prefilled in 2 mL Tubes; 100/Pk. | 25 mg C18, 150 mg MgSO4 | Other Foods | 2 mL |
130.74€
100 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17329862
|
Thermo Scientific™
S2-2-P-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Clean-up Kit; 50 mg PSA, 50 mg GCB, 150 mg MgSO4 prefilled in 2 mL Tubes; 100/Pk. | 50 mg PSA, 50 mg GCB, 150 mg MgSO4 | Pigmented Fruits and Vegetables | 2 mL |
201.88€
100 confezioni |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17349862
|
Thermo Scientific™
S2-2-PF-AOAC-KIT |
QuEChERS AOAC Clean-up Kit; 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB, 150 mg Anhydrous MgSO4 prefilled in 2 mL Tubes; 100/Pk. | 50 mg PSA,50 mg C18,50 mg GCB,150 mg Anhydrous MgSO4 | Pigmented Fruits and Vegetables with Fat | 2 mL |
223.99€
100 confezioni |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
Use Thermo Scientific™ QuEChERS Clean-up Kits to prepare complex sample matrices such as fruits and vegetables for LC-MS or GC-MS analysis of pesticide residues, veterinary drug residues, and toxins using the AOAC 2007.01 Method. Our QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) kits contain pre-packaged, ready-weighed salts, sorbents, and buffers designed to streamline your workflow, provide excellent recoveries for a wide variety of analytes, minimize the potential for error, save time and money, and deliver high-quality, reproducible results.
QuEChERS AOAC 2007.01 Method Clean-up Kits
These kits use dispersive solid phase extraction (dSPE) to purify supernatants obtained during extraction. Clean-up kits are available in prefilled 2 mL and 15 mL tube formats for the following matrices: general fruits and vegetables, pigmented fruits and vegetables, fruits and vegetables containing fats and waxes, and all other food types.
Chemicals used in the AOAC 2007.01 Method
- Acetonitrile: used to perform single-phase extraction on a sample
- Anhydrous MgSO4: induces phase separation between water content in sample and acetonitrile layer during liquid-liquid partitioning; removes remaining water from sample during dSPE
- NaOAc: buffers the sample to stabilize pH
- PSA: primary secondary amine, used to remove polar matrix components, citric co-extractives, and free fatty acids from sample during dispersive solid phase extraction
- C18: removes fats, sterols, and other non-polar interferences from sample
- GCB: graphitized carbon black, removes pigment (not recommended for use with planar pesticides)
Specifications
QuEChERS Clean-up Kit | |
Salts in Prefilled Tubes | |
QuEChERS sample preparation for AOAC 2007.01 Method |