Learn More
Quickfit™ Allihn Condenser with Ground Cone
Ideal for reflux applications.
Marca:  Quickfit CX7/03/SC
169.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 11348074
  • 178.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ideal for reflux applications.
  • Inner bulb sections provide increased cooling surface
  • With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
Specifica
Specifica
24/29
Allihn Condenser
Borosilicate Glass
Ideal for reflux work
405 mm
405 mm